Documentos Principais
AOBH97EBB390
AOBChem
5-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
323.14
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C10H6BrF3N2S/c11-5-1-2-6(7(3-5)10(12,13)14)8-4-16-9(15)17-8/h1-4H,(H2,15,16)
chave InChI
BHFFIQXCIBNPAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-bromo-2-trifluoromethyl-phenyl-thiazol-2-amine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/56617.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)