Documentos Principais
AOBH97EBAF38
AOBChem
(5-Phenylpyridin-3-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.23
Número MDL:
Iupac Name
(5-phenyl-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H11NO/c14-9-10-6-12(8-13-7-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2
chave InChI
NNFNSBSOUGRAQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-phenylpyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53444.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)