Documentos Principais
AOBH97EBA720
AOBChem
4-Chloro-5-fluoro-2-methylphenylboronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.39
Número MDL:
Iupac Name
(4-chloro-5-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
chave InChI
QEYSNUIQZFUGOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-5-fluoro-2-methylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/44571.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)