Documentos Principais
AOBH961DC53B
AOBChem
4-Bromo-2-(cyclopropylmethyl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.1
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-(cyclopropylmethyl)phenol
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-4-10(12)8(6-9)5-7-1-2-7/h3-4,6-7,12H,1-2,5H2
chave InChI
SGEVRGHVTSYRRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-cyclopropylmethyl-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/50536.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)