Documentos Principais
AOBH961DC4B3
AOBChem
5-Chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9ClO2/c1-15-11-5-3-9-6-8(7-14)2-4-10(9)12(11)13/h2-7H,1H3
chave InChI
MIBRVVWXUBIHDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51658.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)