Documentos Principais
AOBH961DC3FE
AOBChem
Methyl 2-formyl-5-isopropylbenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-formyl-5-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-8(2)9-4-5-10(7-13)11(6-9)12(14)15-3/h4-8H,1-3H3
chave InChI
LHEDCBOBDPBJIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-formyl-5-isopropylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52393.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)