Documentos Principais
AOBH961DC35F
AOBChem
2-(5-Ethoxy-2-fluorophenyl)propan-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.24
Número MDL:
Iupac Name
2-(5-ethoxy-2-fluorophenyl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C11H15FO2/c1-4-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)13/h5-7,13H,4H2,1-3H3
chave InChI
TXKAXKIIRWLIKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-ethoxy-2-fluorophenyl-propan-2-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49441.pdf