Documentos Principais
AOBH961DC27D
AOBChem
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.66
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-15-10-8(11)4-6(5-12-10)9(14)13-7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
JZGLTZPMXXMNAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-n-cyclopropyl-6-methoxynicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48987.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)