Documentos Principais
AOBH961DC1AF
AOBChem
5-Bromo-2-chloro-N-cyclopropylnicotinamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
275.53
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-N-cyclopropylnicotinamide
Inchi Code
1S/C9H8BrClN2O/c10-5-3-7(8(11)12-4-5)9(14)13-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2H2,(H,13,14)
chave InChI
SYBISYZGXHVGGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloro-n-cyclopropylnicotinamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47426.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)