Documentos Principais
AOBH961DC193
AOBChem
1-Bromo-4-(phenoxymethyl)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
263.13
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-(phenoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C13H11BrO/c14-12-8-6-11(7-9-12)10-15-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
chave InChI
KZVLWVAXLYUCLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-phenoxymethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46925.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)