Documentos Principais
AOBH961DC13E
AOBChem
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.13
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H13BrN4/c1-13-2-4-14(5-3-13)9-11-6-8(10)7-12-9/h6-7H,2-5H2,1H3
chave InChI
PRYPBGVWKANVLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl-pyrimidine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45673.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)