Documentos Principais
AOBH961DC0AE
AOBChem
methyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.18
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-3-15-9-5-7(11)6(4-8(9)12)10(13)14-2/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ATUNIDKPIQEJDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-ethoxy-2-5-difluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38333.pdf