Documentos Principais
AOBH961DBF1F
AOBChem
2-Chloro-N-cyclohexyl-4-fluoro-3-methoxybenzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
285.75
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-cyclohexyl-4-fluoro-3-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C14H17ClFNO2/c1-19-13-11(16)8-7-10(12(13)15)14(18)17-9-5-3-2-4-6-9/h7-9H,2-6H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
ZATPLHUOEBRVCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-n-cyclohexyl-4-fluoro-3-methoxybenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46079.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)