Documentos Principais
AOBH961DBEFE
AOBChem
Ethyl 2-fluoro-3-isopropoxybenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.25
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-fluoro-3-isopropoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H15FO3/c1-4-15-12(14)9-6-5-7-10(11(9)13)16-8(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
chave InChI
FLABOYHWRBOKHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-fluoro-3-isopropoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38613.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)