Merck
AOBH945511BD
AOBChem
1,4-Diphenylnaphthalene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.37
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
1,4-diphenylnaphthalene
Inchi Code
1S/C22H16/c1-3-9-17(10-4-1)19-15-16-20(18-11-5-2-6-12-18)22-14-8-7-13-21(19)22/h1-16H
chave InChI
GXLSPHDWEPSUIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-4-diphenylnaphthalene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46907.pdf