Documentos Principais
AOBH94551158
AOBChem
3,4-Difluoro-2-methoxy-5-methylbenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Iupac Name
3,4-difluoro-2-methoxy-5-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5-3-6(4-12)9(13-2)8(11)7(5)10/h3-4H,1-2H3
chave InChI
ZOMSWUFMCGWIBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-4-difluoro-2-methoxy-5-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46314.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)