Documentos Principais
AOBH94551129
AOBChem
Ethyl 3,5-difluoro-4-methoxybenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.18
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-3-15-10(13)6-4-7(11)9(14-2)8(12)5-6/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BTVKSPOMFLIODO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-5-difluoro-4-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46051.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)