Documentos Principais
AOBH94551050
AOBChem
3-Fluoro-N,2-dimethylbenzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
167.18
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-N,2-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-6-7(9(12)11-2)4-3-5-8(6)10/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
GWJGGOZDIURQHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-n-2-dimethylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38236.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)