Documentos Principais
AOBH94551024
AOBChem
3,5-Difluoro-4-propoxybenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.18
Número MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-2-3-14-10-8(11)4-7(6-13)5-9(10)12/h4-6H,2-3H2,1H3
chave InChI
APTLQYMOEASYPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-propoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37984.pdf