Documentos Principais
AOBH94550FCE
AOBChem
(5-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.39
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(5-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(7(6)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
chave InChI
NXBYANORDVFFMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36767.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)