Documentos Principais
AOBH94550FB4
AOBChem
Methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.48
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
CZRXZMDYMMNDTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-bromo-6-chloroisonicotite.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35615.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)