Documentos Principais
AOBH94550ED1
AOBChem
5-Chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O2/c1-15-8-5(4-14)2-6(10)3-7(8)9(11,12)13/h2-4H,1H3
chave InChI
QDLQUIMPKNUFEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-methoxy-3-trifluoromethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22006.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)