Documentos Principais
AOBH94550E20
AOBChem
(2,3-Difluoro-4-(hexyloxy)phenyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.28
Número MDL:
Iupac Name
(2,3-difluoro-4-(hexyloxy)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18F2O2/c1-2-3-4-5-8-17-11-7-6-10(9-16)12(14)13(11)15/h6-7,16H,2-5,8-9H2,1H3
chave InChI
XTSBIRGAEUXQJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-hexyloxy-phenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37478.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)