Documentos Principais
AOBH7BADE73B
AOBChem
2,6-Dibromo-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
309.94
Número MDL:
Iupac Name
2,6-dibromo-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Br2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BPAQWEGHXZSDKT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dibromo-3-methoxybenzoic-acid.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38198.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)