Documentos Principais
AOBH7BADE662
AOBChem
2,3-Difluoro-4-isopropoxybenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.18
Número MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-5(2)15-7-4-3-6(10(13)14)8(11)9(7)12/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
PYXFKOLALLNKQY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-isopropoxybenzoic-acid.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37483.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)