Documentos Principais
AOBH7BADE60B
AOBChem
Benzyl 5-bromo-6-methylpicolinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
306.16
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 5-bromo-6-methylpicolinate
Inchi Code
1S/C14H12BrNO2/c1-10-12(15)7-8-13(16-10)14(17)18-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
chave InChI
IUQQYXBGGXOOOK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/benzyl-5-bromo-6-methylpicolinate.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37640.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)