Documentos Principais
AOBH7BADE182
AOBChem
3-Bromo-2-(methylthio)quinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.15
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-(methylthio)quinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNS/c1-13-10-8(11)6-7-4-2-3-5-9(7)12-10/h2-6H,1H3
chave InChI
WEBZVLGAGARWEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-methylthio-quinoline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37161.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)