Documentos Principais
AOBH7BADDFD7
AOBChem
2-Chloro-4-fluoro-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.58
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO3/c1-13-7-5(10)3-2-4(6(7)9)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
RSGGQKCTBJTDAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-fluoro-3-methoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36715.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)