Documentos Principais
AOBH7BADDFD1
AOBChem
(2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)(morpholino)methanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
338.12
Número MDL:
Iupac Name
(2-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C12H11BrF3NO2/c13-10-2-1-8(12(14,15)16)7-9(10)11(18)17-3-5-19-6-4-17/h1-2,7H,3-6H2
chave InChI
CJSJBVYSQRRANJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-5-trifluoromethyl-phenyl-morpholino-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36709.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)