Documentos Principais
AOBH7BADDC92
AOBChem
2-Fluoro-4-(methylthio)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(methylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO2S/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
BOHHIBBDDLVVOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-methylthio-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36205.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)