Documentos Principais
AOBH7BADDA3A
AOBChem
(2-Fluoro-4-methyl-5-(methylthio)phenyl)boronic acid
About This Item
Peso molecular:
200.04
Número MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-4-methyl-5-(methylthio)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BFO2S/c1-5-3-7(10)6(9(11)12)4-8(5)13-2/h3-4,11-12H,1-2H3
chave InChI
VZTPFDNYZKJUOB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-methyl-5-methylthio-phenyl-boronic-acid.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36818.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)