Documentos Principais
AOBH7BADDA04
AOBChem
4-Methyl-2-(oxazol-5-yl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
175.19
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-(oxazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-7-2-3-9(12)8(4-7)10-5-11-6-13-10/h2-6,12H,1H3
chave InChI
BOVKWMWPNVMYDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-2-oxazol-5-yl-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36186.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)