Documentos Principais
AOBH3CD9F432
AOBChem
5-(2,6-dichlorophenyl)oxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.05
Número MDL:
Iupac Name
5-(2,6-dichlorophenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)8-4-12-5-13-8/h1-5H
chave InChI
BDQNHDQAKZXKTP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-2-6-dichlorophenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35974.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)