Documentos Principais
AOBH3CD9F343
AOBChem
5-(3,4-dimethoxyphenyl)oxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Iupac Name
5-(3,4-dimethoxyphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-13-9-4-3-8(5-10(9)14-2)11-6-12-7-15-11/h3-7H,1-2H3
chave InChI
YSKJRWLLGAEZDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-4-dimethoxyphenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35966.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)