Documentos Principais
AOBH3CD9F325
AOBChem
5-(4-bromo-2-methoxyphenyl)oxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.08
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-bromo-2-methoxyphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-13-9-4-7(11)2-3-8(9)10-5-12-6-14-10/h2-6H,1H3
chave InChI
DTUKOCCOHDYOGT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-bromo-2-methoxyphenyl-oxazole.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35934.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)