Documentos Principais
AOBH3CD9F2FC
AOBChem
1-(4-Bromo-3-methylbenzoyl)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
282.18
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromo-3-methylphenyl)(piperidin-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C13H16BrNO/c1-10-9-11(5-6-12(10)14)13(16)15-7-3-2-4-8-15/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3
chave InChI
SNVOLCRBMNZCIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-4-bromo-3-methylbenzoyl-piperidine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35852.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)