Documentos Principais
AOBH3CD9F176
AOBChem
Methyl 6-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-methoxy-5-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6-4-7(9(11)13-3)5-10-8(6)12-2/h4-5H,1-3H3
chave InChI
RYHJIMBSUHCONW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-6-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35537.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)