Documentos Principais
AOBH3CD9F142
AOBChem
5-(2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
282.05
Número MDL:
Iupac Name
5-(2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H4Cl2F3NO/c11-6-2-1-5(10(13,14)15)9(12)8(6)7-3-16-4-17-7/h1-4H
chave InChI
MTDPMEVKZYZTOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-2-6-dichloro-3-trifluoromethyl-phenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35982.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)