Documentos Principais
AOBH3CD9F0E2
AOBChem
5-(4-(Methoxymethoxy)phenyl)oxazole
Selecione um tamanho
250 MG
US$ 139,15
500 MG
US$ 200,10
1 G
US$ 279,45
SKU do fornecedor: 13855-250MG
US$ 139,15
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
US$ 139,15
500 MG
US$ 200,10
1 G
US$ 279,45
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
SKU do fornecedor: 13855-250MG
US$ 139,15
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
5-(4-(methoxymethoxy)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-13-8-15-10-4-2-9(3-5-10)11-6-12-7-14-11/h2-7H,8H2,1H3
chave InChI
RYXSUQUUYXMEHU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-methoxymethoxy-phenyl-oxazole.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13855.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)