Documentos Principais
AOBH303766B3
AOBChem
Ethyl 6-fluoro-2-methylnicotite
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.18
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 6-fluoro-2-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-3-13-9(12)7-4-5-8(10)11-6(7)2/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
GAYOMNUBOBEYLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-fluoro-2-methylnicotite.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31757.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)