Documentos Principais
AOBH3037663B
AOBChem
Methyl 2,3-dimethoxy-6-fluorobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO4/c1-13-7-5-4-6(11)8(9(7)14-2)10(12)15-3/h4-5H,1-3H3
chave InChI
PUVNTWOBJNYBNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-dimethoxy-6-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21765.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)