Documentos Principais
AOBH3037660B
AOBChem
2-Chloro-4-(methoxymethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Peso molecular:
298.57
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-chloro-4-(methoxymethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BClO4/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-7-6-10(8-12(11)16)18-9-17-5/h6-8H,9H2,1-5H3
chave InChI
GMFQPYWCQLEWHG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-methoxymethoxy-phenylboronic-acid-pinacol-ester.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35090.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)