Documentos Principais
AOBH11E4FE49
AOBChem
4-Bromo-5-trimethylsilanylthiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236.21
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-(trimethylsilyl)thiazole
Inchi Code
1S/C6H10BrNSSi/c1-10(2,3)6-5(7)8-4-9-6/h4H,1-3H3
chave InChI
LTEVTTCHBBZNHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-trimethylsilanylthiazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34633.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)