Documentos Principais
AOBH11E4FCE2
AOBChem
2-Methyl-5-propoxybenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-3-6-13-11-5-4-9(2)10(7-11)8-12/h4-5,7-8H,3,6H2,1-2H3
chave InChI
IKMIHBQVZANFDE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-methyl-5-propoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34761.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)