Documentos Principais
AOBH11E4FCAB
AOBChem
5-Fluoro-4-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.96
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(3-fluoro-4-formyl-5-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BFO4/c1-14-8-3-5(9(12)13)2-7(10)6(8)4-11/h2-4,12-13H,1H3
chave InChI
XGNSMPCOHBPAGK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-fluoro-4-formyl-3-methoxyphenylboronic-acid.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31670.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)