Documentos Principais
AOBH039CD37C
AOBChem
4-Bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
269.09
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H7BrF2/c13-10-7-11(14)9(6-12(10)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
chave InChI
HGNFGQUXRKLBSQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-5-difluoro-1-1-biphenyl.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33625.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)