Documentos Principais
AOB947289179
AOBChem
4-Fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-9-5-7(10(12)13)3-4-8(9)11/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
PHETVLCLIWNJAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-isopropoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33245.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)