Documentos Principais
AOB640097431
AOBChem
2,4-Dibromo-5-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
283.92
Número MDL:
Iupac Name
(2,4-dibromo-5-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Br2FO/c8-5-2-6(9)7(10)1-4(5)3-11/h1-2,11H,3H2
chave InChI
RXYPCMJCRFWJMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dibromo-5-fluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30838.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)