Documentos Principais
AOB640097308
AOBChem
Potassium 2-Chloro-5-fluoropyridine-4-trifluoroborate
About This Item
Peso molecular:
237.43
Número MDL:
Iupac Name
potassium (2-chloro-5-fluoro-4-pyridinyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C5H2BClF4N.K/c7-5-1-3(6(9,10)11)4(8)2-12-5;/h1-2H;/q-1;+1
chave InChI
AGNGKUFXSUVGPC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/potassium-2-chloro-5-fluoropyridine-4-trifluoroborate.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30540.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)