Documentos Principais
AOB640097211
AOBChem
Methyl 2,3-difluoro-4-methylbenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2,3-difluoro-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5-3-4-6(9(12)13-2)8(11)7(5)10/h3-4H,1-2H3
chave InChI
YCFUSIDKEYANIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-difluoro-4-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30299.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)